Läs mer
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 182.0591 |
| Procent renhet | >95% |