Läs mer
2-Deoxy-2-N-ftalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Produktkod. 30358677
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30358677 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30358677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2490002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Molekylformel C22 H23 N O11
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxi-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 477.42
Formel vikt 477.1271