Läs mer
2-Deoxy-3,4:5,6-di-O-isopropylidene-D-arabino-hexose Propylene Dithioacetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-3,4:5,6-di-O-isopropylidene-D-arabino-hexose Propyle |
| CAS | 91294-64-3 |
| Molekylformel | C15 H26 O4 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-3,45,6-Di-O-Isopropylidene-D-Arabino-Hexose Propylene Dithioacetal |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O4S2/c1-14(2)16-9-11(18-14)13-10(17-15(3,4)19-13)8-12-20-6-5-7-21-12/h10-13H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,13+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2CC3SCCCS3 |
| IUPAC-namn | (4S,5R)-4-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-5-(1,3-dithian-2-ylmethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.49 |
| Formel vikt | 334.1273 |