missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Deoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-5-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-3',5'-bis-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-5-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)cytidine |
| CAS | 1210427-82-9 |
| Molekylformel | C28H57N3O5Si3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H57N3O5Si3/c1-26(2,3)37(10,11)33-18-20-17-31(25(32)30-24(20)29)23-16-21(36-39(14,15)28(7,8)9)22(35-23)19-34-38(12,13)27(4,5)6/h17,21-23H,16,18-19H2,1-15H3,(H2,29,30,32)/t21-,22+,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N2C=C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.03 |
| Formel vikt | 599.3606 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?