Läs mer
2’-Deoxy-3’,5’-di-O-acetylguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-3',5'-di-O-acetylguanosine |
| CAS | 69992-10-5 |
| Molekylformel | C14H17N5O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O6/c1-6(20)23-4-9-8(24-7(2)21)3-10(25-9)19-5-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h5,8-10H,3-4H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22)/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.31 |