Läs mer
2’-Deoxy-3’,5’-di-O-benzoyl-2’,2’-difluorocytidine-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine-13C,15N2 |
| CAS | 1267650-42-9 |
| Molekylformel | C2213CH19F2N15N2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2’-Deoxy-2’,2’-difluoro-3’,5’-bis-O-benzoylcytidine-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1/i22+1,27+1,28+1 |
| LEDER | NC1=[15N][13C](=O)[15N](C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.39 |