Läs mer
2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine, Mikromol™
Beskrivning
2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine |
| CAS | 134790-39-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H19 F2 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-benzoyloxy-4,4-difluorooxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.41 |
| Visa mer |