Läs mer
2’-Deoxy-3’,5’-di-O-benzoyl-2’,2’-difluorocytidine, TRC
Produktkod. 30368448
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30368448 100 mg
1 options
Produktkod. 30368448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD232665100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine
CAS 134790-39-9
Molekylformel C23 H19 F2 N3 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3',5'-dibenzoate, 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine
InChI formel InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F
IUPAC-namn [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-benzoyloxy-4,4-difluorooxolan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvikt (g/mol) 471.41
Formel vikt 471.1242