Läs mer
2-Deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose |
| CAS | 112137-63-0 |
| Molekylformel | C19H18O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-D-ribofuranose 3,5-Dibenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c20-17-11-15(25-19(22)14-9-5-2-6-10-14)16(24-17)12-23-18(21)13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17,20H,11-12H2/t15?,16-,17?/m1/s1 |
| LEDER | OC1CC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O1 |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-benzoyloxy-5-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vikt | 342.1103 |