Läs mer
2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-ribofuranosyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-ribofuranosyl Chloride |
| CAS | 3601-89-6 |
| Molekylformel | C21 H21 Cl O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-chloro-3,5-ditoluyl-D-deoxyribose |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19?/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2OC(Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S)-5-chloro-3-(4-methylbenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.84 |
| Formel vikt | 388.1078 |