Läs mer
2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluorouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluorouridine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25FN2O5Si/c1-15(2,3)24(4,5)23-12-9(8-19)22-13(11(12)16)18-7-6-10(20)17-14(18)21/h6-7,9,11-13,19H,8H2,1-5H3,(H,17,20,21)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 360.1517 |