Läs mer
2'-Deoxy-5-formyl-cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-5-formyl-cytidine |
| CAS | 137017-45-9 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Formyl-2'-deoxycytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O5/c11-9-5(3-14)2-13(10(17)12-9)8-1-6(16)7(4-15)18-8/h2-3,6-8,15-16H,1,4H2,(H2,11,12,17)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1C=O)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.227 |
| Formel vikt | 255.086 |