Läs mer
2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1 |