missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2’-Deoxy Cytidine-5,6-d2, TRC

Produktkod. 30355067
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355067 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30355067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2326181MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine-5,6-D2
CAS 1186526-91-9
Molekylformel C9 D2 H11 N3 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym Cytidine-5,6-d2, 2'-deoxy-, 2'-Deoxycytidine-5,6-D2, 5,6-[2H] 2'-Deoxycytidine
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i1D,2D
LEDER [2H]C1=C([2H])C(=NC(=O)N1[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)N
IUPAC-namn 4-amino-5,6-dideuterio-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 229.2295
Formel vikt 229.1032
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.