Läs mer
2'-Deoxycytidin, TRC
Produktkod. 30137399
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137399 500 mg
30004404 100 mg
30008668 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD232615500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-77-9
Molekylformel C9 H13 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 227.22
Synonym 2'-Deoxycytidine, Cytidine, 2'-deoxy-, Cytidine, deoxy- (6CI,7CI), 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine deoxyribonucleoside, Cytosine deoxyriboside, Deoxycytidine, Deoxyribose cytidine
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
Formel vikt 227.0906