Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-D-galactopyranose |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.996 |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxihexanal |
| Formel vikt | 164.2 |
| Procent renhet | 99.6% |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Pulver |