Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-D-galactopyranose |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.996 |
| Kvantitet | 25 g |
| IUPAC-namn | (4R,5R,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,4,5-triol |
| Formel vikt | 164.2 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Pulver |