Läs mer
Melford 2-deoxi-D-galaktos
Produktkod. 30018244
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30018244 5 g
1 options
Produktkod. 30018244 Leverantör Melford Leverantörsnummer D550005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C6H12O5
Molekylvikt: 164,16
CAS-nummer: 1949-89-9
Specifikationer
CAS 1949-89-9
Molekylformel C6H12O5
Kvantitet 5 g