Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxi-D-galaktos, 99 %
Produktkod. 15406929
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406929 2 g 2g
15416929 5 g 5g
15426929 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406929 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65482.04
Request Bulk or Custom Format
För att studera galaktosupptag i Escherichia coli | CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
2-Deoxi-D-galaktos används som en hämmare av fukosylering, vilket är en process för att lägga till hexosdeoxisockerenheter till en molekyl. Det används för att studera galaktosupptag i Escherichia coli och även för konkurrerande eluering av Anadarin P-lektin (ett galaktosylbindande lektin från mussla).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Deoxi-D-galaktos används som en hämmare av fukosylering, vilket är en process för att lägga till hexosdeoxisockerenheter till en molekyl. Det används för att studera galaktosupptag i Escherichia coli och även för konkurrerande eluering av Anadarin P-lektin (ett galaktosylbindande lektin från mussla).
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Sörj för lämplig utsugsventilation på platser där damm bildas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1949-89-9
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00014649
InChI-nyckel PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
IUPAC-namn (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxihexanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-galactose
Smältpunkt 107°C to 110°C
Färg Vitt
Kvantitet 2 g
Beilstein 1723333
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.