Beskrivning
- Hexosanalog som kan inkorporeras i råttgangliosider GM2 och GD3 i positioner som normalt upptas av galaktos
- Har föreslagits fungera som en hämmare av fukosylering
- Används även för kompetitiv eluering av Anadarin P-lektin (ett galaktosylbindande lektin från mussla)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1949-89-9 |
| Smältpunkt | 109 °C till 119 °C |
| Molekylformel | C6H12O5 |
| MDL-nummer | MFCD00014649 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l |
| InChI-nyckel | PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N |
| Optisk rotation | 54.8° –66.3° (c=4, H2O) |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (4R,5R,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,4,5-triol |
| Visa mer |