Description
Inhibitor av fukosylering
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-D-Galactose |
| CAS | 1949-89-9 |
| Molekylformel | C6H12O5 |
| MDL-nummer | MFCD00014649 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l |
| InChI-nyckel | PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (4R,5R,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Show More |