Läs mer
2-Deoxy-D-galaktos, TRC
Produktkod. 30366790
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30366790 1 g
1 options
Produktkod. 30366790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2370001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Molekylformel C6 H12 O5
Kvantitet 1 g
Synonym D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (4R,5R,6R)-6-(hydroxymetyl)oxan-2,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0685
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.