Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxi-D-glukos, 98 %
Produktkod. 11311867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311867 1 g 1g
11321867 5 g 5g
11476740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311867 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L07338.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
2-Deoxi-D-glukos fungerar som en del av odlingsmediet i molekylär genetik och som ett riktat optiskt avbildningsmedel för fluorescerande avbildning. Den hittar en tillämpning inom glukoprivisk matningsforskning för att åberopa och studera processerna för motreglerande svar (CRR). Det används i utvecklingen av anti-cancermetoder som oxidativ stress, radio och kemosensibilisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Deoxi-D-glukos fungerar som en del av odlingsmediet i molekylär genetik och som ett riktat optiskt avbildningsmedel för fluorescerande avbildning. Den hittar en tillämpning inom glukoprivisk matningsforskning för att åberopa och studera processerna för motreglerande svar (CRR). Det används i utvecklingen av anti-cancermetoder som oxidativ stress, radio och kemosensibilisering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Sörj för lämplig utsugsventilation på platser där damm bildas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-17-6
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00151328
InChI-nyckel PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxihexanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-glucose
Smältpunkt 147 °C till 152 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1723331
Merck Index 14,2904
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +47° (c=0,5 i vatten, 45 h)
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.