Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxi-D-glukos, 98 %
Beskrivning
2-Deoxi-D-glukos fungerar som en del av odlingsmediet i molekylär genetik och som ett riktat optiskt avbildningsmedel för fluorescerande avbildning. Den hittar en tillämpning inom glukoprivisk matningsforskning för att åberopa och studera processerna för motreglerande svar (CRR). Det används i utvecklingen av anti-cancermetoder som oxidativ stress, radio och kemosensibilisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Deoxi-D-glukos fungerar som en del av odlingsmediet i molekylär genetik och som ett riktat optiskt avbildningsmedel för fluorescerande avbildning. Den hittar en tillämpning inom glukoprivisk matningsforskning för att åberopa och studera processerna för motreglerande svar (CRR). Det används i utvecklingen av anti-cancermetoder som oxidativ stress, radio och kemosensibilisering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Sörj för lämplig utsugsventilation på platser där damm bildas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-D-glucose |
| Smältpunkt | 147 °C till 152 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1723331 |
| Merck Index | 14,2904 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Optisk rotation | +47° (c=0,5 i vatten, 45 h) |
| Formel vikt | 164.16 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.