Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-glukos, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10152950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152950 5 g Glasflaska 5g
10560371 1 g Glasflaska 1g
11906901 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10152950 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 111980050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1748.65 SEK / 5g
    Save 231.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-17-6
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00151328
InChI-nyckel PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxihexanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-glucose
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146,0 °C till 147,0 °C
Färg Vit till grädde
Tändningsrester 1% max.
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2905
Specifik rotation +45.50
Löslighetsinformation (2 % i vatten) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.