Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Deoxy-D-glucose
Produktkod. 18013922
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18013922 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18013922 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4515/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.00 SEK
    932.40 SEK / 50mg
    Save 53.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Non-metabolizable glucose analog; hexokinase substrate
2-Deoxy-D-glucose is a non-metabolizable glucose analog. Inhibits phosphorylation of glucose by hexokinase; causes depletion of cellular ATP. Also inhibits phosphoglucose isomerase (PGI) competitively. Causes cell cycle inhibition and cell death in in vitro models of hypoxia; blocks tumor cell growth in animal models. Also shown to induce the unfolded protein response (UPR). 2-Deoxy-D-glucose disrupts N-glycan expression on the surface of pancreatic adenocarcinoma cells. 2-Deoxy-D-glucose enhances chimeric antigen receptor T cell activity in different xenograft mouse models of pancreatic adenocarcinoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-glucose
CAS 154-17-6
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C6H12O5
Formel vikt 164.16
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 164.16