Läs mer
2-Deoxy-D-glukos, TRC
Produktkod. 30133662
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133662 10 g
30133893 5 g
17950065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133662 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23900010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-17-6
Molekylformel C6 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym D-arabino-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-arabino-hexose, 2 DG, 2-Deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-D-mannose, 2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-glucose, Ba 2758, D-Glucose, 2-deoxy-, NSC 15193, (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-glucose
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Formel vikt 164.0685