Läs mer
Melford 2-Deoxi-D-Ribose
Produktkod. 30018233
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018233 100 g
1 options
Produktkod. 30018233 Leverantör Melford Leverantörsnummer D25100100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
2-Deoxi-D-Ribose är en avgörande sockermolekyl inom biovetenskap, särskilt för dess roll i strukturen av DNA.
2-Deoxi-D-Ribose är en avgörande sockermolekyl inom biovetenskap, särskilt för dess roll i strukturen av DNA. Till skillnad från ribos, som finns i RNA, saknar 2-Deoxi-D-Ribose en syreatom på det andra kolet, vilket ger DNA dess namn (deoxiribonukleinsyra). Denna lilla strukturella skillnad ger DNA större stabilitet jämfört med RNA.
Forskare studerar 2-Deoxy-D-Ribose för att förstå DNA-syntes, reparation och övergripande genetisk reglering. Dessutom är det relevant för att studera olika biokemiska vägar och sjukdomsmekanismer, inklusive cancer och genetiska störningar.
Specifikationer
CAS 533-67-5
Molekylformel C5H10O4
Kvantitet 100 g