Läs mer
2-Deoxy-D-ribose-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-D-ribose-13C5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| Formel vikt | 139.0747 |