Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxi-D-ribos, 99 %
Produktkod. 10245720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245720 5 g Glasflaska 5g
10746001 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245720 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 153280050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-67-5
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00135904
InChI-nyckel PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC-namn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxipentanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-ribose
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 91°C
Färg Vitt till gult
Tändningsrester 0.5% max.
Förlust vid torkning 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2909
Specifik rotation -57
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Formel vikt 134.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.