Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-deoxi-D-ribos, 99 %
Produktkod. 11454034
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454034 25 g 25g
11434034 1 g 1g
11444034 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454034 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11990.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134,13 g/mol
2-Deoxi-D-ribos används som en prekursor till deoxiribonukleinsyra. Det inducerar apoptos genom att hämma syntesen och öka utflödet av glutation. Vidare används det vid syntes av optiskt aktiva dipyrrolylalkanoler från pyrroler på ytan av montmorillonit KSF-lera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Deoxi-D-ribos används som en prekursor till deoxiribonukleinsyra. Det inducerar apoptos genom att hämma syntesen och öka utflödet av glutation. Vidare används det vid syntes av optiskt aktiva dipyrrolylalkanoler från pyrroler på ytan av montmorillonit KSF-lera.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-67-5
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00135904
InChI-nyckel PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC-namn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxipentanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-ribose
Smältpunkt 76 °C till 85 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1721978
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2908
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −56° (c=1 i vatten, 24 timmar)
Formel vikt 134.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.