Läs mer
2-Deoxy-D-ribose, TRC
Produktkod. 30179469
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179469 1 g
30179088 5 g
30179136 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179469 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2520001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-67-5
Molekylformel C5 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Synonym D-erythro-Pentose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-erythro-pentose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal, 2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-ribose, D-(-)-2-Deoxyribose, D-Ribose, 2-deoxy-, Deoxyribose, Thyminose
IUPAC-namn (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-D-ribose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Formel vikt 134.0579
Procent renhet >95%