Läs mer
2-Deoxy-L-ribose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-L-ribose |
| CAS | 18546-37-7 |
| Molekylformel | C5H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Deoxy-L-erythro-pentose, L-2-Deoxyribose |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2 |
| LEDER | OC[C@@H]1OC(O)C[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |