Läs mer
2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N5O4/c19-3-1-2-14-12-11-13(16-6-15-12)18(7-17-11)10-4-8(21)9(5-20)22-10/h1-3,6-10,20-21H,4-5H2,(H,14,15,16)/b2-1+/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 305.1124 |