missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)cytidine |
| CAS | 666718-05-4 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O5/c16-5-1-3-13-10-2-4-15(12(19)14-10)11-6-8(18)9(7-17)20-11/h1-5,8-9,11,17-18H,6-7H2,(H,13,14,19)/b3-1+/t8-,9+,11+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N\C=C\C=O |
| IUPAC-namn | (E)-3-[[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]amino]prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.265 |
| Formel vikt | 281.101 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?