Läs mer
2'-Deoxy-N-etylguanosin, TRC
Produktkod. 30133321
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133321 100 mg
30005492 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD232925100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101803-03-6
Molekylformel C12 H17 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 295.2945
Synonym N2-Ethyl-2'-deoxyguanosine
IUPAC-namn 2-(etylamino)-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
LEDER CCNC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxy-N-ethylguanosine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formel vikt 295.1281