Läs mer
2'-Deoxy-N-methyl-cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-N-methylcytidine |
| CAS | 22882-02-6 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Cytidine, 2'-deoxy-N-methyl-, 2'-Deoxy-N-methylcytidine, 2'-Deoxy-N4-methylcytidine, N4-Methyldeoxycytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4/c1-11-8-2-3-13(10(16)12-8)9-4-6(15)7(5-14)17-9/h2-3,6-7,9,14-15H,4-5H2,1H3,(H,11,12,16)/t6-,7+,9+/m0/s1 |
| LEDER | CNC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-(methylamino)pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.244 |
| Formel vikt | 241.106 |