Läs mer
2'-Deoxy-N-metyladenosin, TRC
Produktkod. 30360107
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30360107 10 mg
1 options
Produktkod. 30360107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD24241510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxy-N-methyladenosine
CAS 2002-35-9
Molekylformel C11H15N5O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2'-Deoxy-N-methyl-adenosine, 2'-Deoxy-N6-methyladenosine, 6-(Methylamino)purine deoxyriboside, N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, N6-Methyldeoxyadenosine
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
LEDER CNC1=C2C(=NC=N1)N(C=N2)[C@H]3C[C@@H]([C@@H](CO)O3)O
Molekylvikt (g/mol) 265.27
Formel vikt 265.1175