Läs mer
2'-Deoxyadenosin-3'-monofosfat xNatriumsalt, TRC
Produktkod. 30349398
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30349398 1 mg
1 options
Produktkod. 30349398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2119201MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Molekylformel C10H14N5O6P • xNa
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
LEDER NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-3-yldihydrogenfosfat, natriumsalt
Molekylvikt (g/mol) 354.21
Formel vikt 354.06