Läs mer
2'-deoxiadenosin-5'-difosfat trinatriumsalt,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482192 100 mg 100mg
11472192 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215079480
Kemiska identifierare
CAS 72003-83-9
Molekylformel C10H15N5Na2O9P2
Molekylvikt (g/mol) 457.18
MDL-nummer MFCD00083610,MFCD00083610
InChI-nyckel PMCITFSCGIPAKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine-5'-diphosphate disodium salt
PubChem CID 131858105
IUPAC-namn [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl)oxi]fosfonsyradinatrium
LEDER [Na].[Na].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate Trisodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥97%
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 397.2
Fysisk form Amorft pulver