Läs mer
2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490427
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490427 25 mg 25mg
15400437 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65307.MB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2?-Deoxyadenosine 5?-diphosphate is used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′-Deoxyadenosine 5′-diphosphate is used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72003-83-9
Molekylformel C10H15N5Na2O9P2
Molekylvikt (g/mol) 457.18
MDL-nummer MFCD00083610,MFCD00083610
InChI-nyckel PMCITFSCGIPAKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine-5'-diphosphate disodium salt
PubChem CID 131858105
LEDER [Na].[Na].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt
Färg White
Kvantitet 25 mg
IUPAC-namn [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy]phosphonic acid disodium
Formel vikt 477.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.