Läs mer
2'-deoxiadenosin-5'-difosfattrinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462192 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11462192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215079410
2'-deoxiadenosin-5'-difosfattrinatriumsalt, MP Biomedicals kan användas för syntes av deoxiadenylat-oligonukleotider med enzymer såsom polynukleotidfosforylas från Escherichia coli.
dADP är en bakteriell poly(A)polymerashämmare som kan användas som ett alternativt substrat eller inhibitor för studier av ATPas och DNA- och RNA-polymerasspecificitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 72003-83-9
Molekylformel C10H15N5Na2O9P2
MDL-nummer MFCD00083610,MFCD00083610
Kvantitet 10 mg
Synonym 2'-deoxyadenosine-5'-diphosphate disodium salt
InChI-nyckel PMCITFSCGIPAKY-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Na].[Na].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
IUPAC-namn [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl)oxi]fosfonsyradinatrium
Molekylvikt (g/mol) 457.18
PubChem CID 131858105
Formel vikt 397.2
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver