Läs mer
2'-deoxiadenosin-5'-monofosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466359
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466359 1 g 1g
15476359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64402.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 653-63-4 | C10H14N5O6P | 331.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i 1N ammoniumhydroxid
(50 mg/ml) och vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-63-4
Molekylformel C10H14N5O6P
Molekylvikt (g/mol) 331.23
MDL-nummer MFCD00005753
InChI-nyckel KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
Synonym damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate
PubChem CID 12599
ChEBI CHEBI:17713
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water.
Formel vikt 331.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.