Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiadenosin, 99 %
Beskrivning
2'-Deoxyadenosin används i paradoxala stimuleringsstudier av mänskliga spermiers rörlighet. Det spelar en viktig roll som spermiers motilitetsstimulerande medel som används vid mikroinjektion av spermier vid utveckling av mus och mänskliga embryon. Den finner en tillämpning i vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden. Det är involverat i olika biologiska processer för att jämföra funktionerna hos adenosinanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Deoxiadenosin används i paradoxala stimuleringsstudier av mänskliga spermiers rörlighet. Det spelar en viktig roll som spermiers motilitetsstimulerande medel som används vid mikroinjektion av spermier vid utveckling av mus och mänskliga embryon. Den finner en tillämpning i vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden. Det är involverat i olika biologiska processer för att jämföra funktionerna hos adenosinanaloger.
Löslighet Lösligt i
vatten och kaustiksoda.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyadenosine |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och kaustiksoda. |
| Optisk rotation | −25° (c=0,5 i vatten) |
| Formel vikt | 251.24 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- 2'-Deoxyadenosine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-deoxyadenosine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.