Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiadenosin, 99 %
Produktkod. 15496039
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496039 25 g 25g
15486039 5 g 5g
15406049 50 g 50g
15416049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15496039 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63886.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 958-09-8 | C10H13N5O3 | 251,25 g/mol
2'-Deoxyadenosin används i paradoxala stimuleringsstudier av mänskliga spermiers rörlighet. Det spelar en viktig roll som spermiers motilitetsstimulerande medel som används vid mikroinjektion av spermier vid utveckling av mus och mänskliga embryon. Den finner en tillämpning i vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden. Det är involverat i olika biologiska processer för att jämföra funktionerna hos adenosinanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxiadenosin används i paradoxala stimuleringsstudier av mänskliga spermiers rörlighet. Det spelar en viktig roll som spermiers motilitetsstimulerande medel som används vid mikroinjektion av spermier vid utveckling av mus och mänskliga embryon. Den finner en tillämpning i vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden. Det är involverat i olika biologiska processer för att jämföra funktionerna hos adenosinanaloger.
Löslighet Lösligt i
vatten och kaustiksoda.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 958-09-8
Molekylformel C10H13N5O3
Molekylvikt (g/mol) 251.25
MDL-nummer MFCD00005754
InChI-nyckel OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc
PubChem CID 13730
ChEBI CHEBI:17256
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och kaustiksoda.
Optisk rotation −25° (c=0,5 i vatten)
Formel vikt 251.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.