Läs mer
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Produktkod. 16499346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499346 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16499346 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW011683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate is a deoxyribonucleoside. A building block in the chemical synthesis.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 269.26 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 95.66%
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 16373-93-6