Learn More
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Product Code. 16499346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
16499346 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 16499346 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYW011683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate is a deoxyribonucleoside. A building block in the chemical synthesis.
Spezifikation
Molecular Weight (g/mol) 269.26 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purity 95.66%
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 16373-93-6
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.