Läs mer
2'-Deoxyadenosine Monohydrate-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyadenosine Monohydrate-13C5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2 |
| Procent renhet | >95% |