Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiadenosinmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11449103
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449103 25 g 25g
11429103 1 g 1g
11439103 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449103 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11166.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251,25 g/mol
2a-Deoxiadenosin används av vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden och för att påverka cAMP-nivåerna. 2a-dAdo används i jämförelsestudier av adenosinanalogernas funktioner på olika biologiska processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 -′Deoxiadenosin används av vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden och för att påverka cAMP-nivåerna. 2′ -dAdo används i jämförelsestudier av adenosinanalogernas funktioner på olika biologiska processer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16373-93-6
Molekylformel C10H13N5O3
Molekylvikt (g/mol) 251.25
MDL-nummer MFCD00149364
InChI-nyckel OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol;hydrat
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Smältpunkt 186 °C till 189 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 5191174
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −25° (c=0,5 vatten)
Formel vikt 269,26 (251,24 Vattenfria källor)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.