Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiadenosinmonohydrat, 99 %
Produktkod. p-7081268
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11429103
Brand: Thermo Scientific Chemicals A11166.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2a-Deoxiadenosin används av vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden och för att påverka cAMP-nivåerna. 2a-dAdo används i jämförelsestudier av adenosinanalogernas funktioner på olika biologiska processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 -′Deoxiadenosin används av vissa celler som en energikälla under energistressförhållanden och för att påverka cAMP-nivåerna. 2′ -dAdo används i jämförelsestudier av adenosinanalogernas funktioner på olika biologiska processer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16373-93-6
Molekylformel C10H13N5O3
Molekylvikt (g/mol) 251.25
MDL-nummer MFCD00149364
InChI-nyckel OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol;hydrat
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Smältpunkt 186°C to 189°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5191174
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −25° (c=0.5 water)
Formel vikt 269.26 (251.24 Anhydrous)
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Deoxyadenosine monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2'-Deoxyadenosine hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.